ContactUsLinkComponent
Anti-DOCK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-DOCK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # USBID8080-20B
Supplier:  US Biological
Anti-DOCK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # USBID8080-20B
Supplier:  US Biological
Specifications
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    dedicator of cytokinesis 2
  • Simbolo dell'antigene:
    DOCK2
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Ospite:
    Rabbit
  • Isotipo:
    IgG
  • Reattività:
    Horse,
    Human,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Forma:
    liquid
  • Tampone di conservazione:
    PBS, 0,05% sodium azide.
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Concentrazione:
    ~1 mg/ml
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Purificazione:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Taglia:
    100 µg
  • Conf:
    100 µG
Specifications
About this item
Recommended dilution: Western Blot: 0.5mg/ml
Type: Primary
Antigen: DOCK2 (dedicator of cytokinesis 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Horse, Human, Mouse