Anti-CRYAB Rabbit polyclonal antibody
USBIC7944-75E-100
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Crystallin, alpha B
- Simbolo dell'antigene:CRYAB
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Rabbit
- ImmunoPrecipitazione:Yes
- Isotipo:IgG
- Reattività:Bovine,Rat
- Western blot:Yes
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Taglia:100 µg
- Conf:100 µG
Type: Primary
Antigen: CRYAB (crystallin, alpha B)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Rat