Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Anti-VIM Mouse Polyclonal Antibody

Anti-VIM Mouse Polyclonal Antibody

50 µg
Codice catalogo USBI135255
Nome del fornitore:   US Biological
Anti-VIM Mouse Polyclonal Antibody
Codice catalogo USBI135255
Nome del fornitore:  US Biological
Anti-VIM Mouse Polyclonal Antibody

50 µg

Price
SFr. 828.00
Log in per disponibilità
1 * 50 µG
Product Details & Documents

Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: VIM (vimentin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Documents

Specifiche
  • Taglia:
    50 µg
  • Western blot:
    Yes
  • Reattività:
    Human
  • Purificazione:
    purified by Protein A chromatography
  • Sequenza:
    MSTRSVSSSSYRRMFGGPGTASRPSSSRSYVTTSTRTYSLGSALRPSTSRSLYASSPGGVYATRSSAVRLRSSVPGVRLLQDSVDFSLADAINTEFKNTRTNEKVELQELNDRFANYIDKVRFLEQQNKILLAELEQLKGQGKSRLGDLYEEEMRELRRQVDQLTNDKARVEVERDNLAEDIMRLREKLQEEMLQREEAENTLQSFRQDVDNASLARLDLERKVESLQEEIAFLKKLHEEEIQELQAQIQEQHVQIDVDVSKPDLTAALRDVRQQYESVAAKNLQEAEEWYKSKFADLSEAANRNNDALRQAKQESTEYRRQVQSLTCEVDALKGTNESLERQMREMEENFAVEAANYQDTIGRLQDEIQNMKEEMARHLREYQDLLNVKMALDIEIATYRKLLEGEESRISLPLPNFSSLNLRETNLDSLPLVDTHSKRTLLIKTVETRDGQVINETSQHHDDLE
  • Tampone di conservazione:
    PBS, pH 7,2.
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Isotipo:
    IgG
  • Cat. No.:
    USBI135255
  • ImmunoFluorescenza:
    Yes
  • Forma:
    liquid
  • Numero amminoacido:
    1 to 466
  • Simbolo dell'antigene:
    VIM
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Ospite:
    Mouse
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Tipo di anticorpi:
    Vimentin
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..