Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Anti-TTC39B Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
  USBI043423-AP
undefined
Anti-TTC39B Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
  USBI043423-AP

 

  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    Tetratricopeptide Repeat Domain 39B
  • Simbolo dell'antigene:
    TTC39B
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    AP (Alcalin fosfatasi)
  • ELISA:
    Yes
  • Ospite:
    Rabbit
  • Isotipo:
    IgG
  • Reattività:
    Human,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Epitopo:
    C-terminal
  • Forma:
    liquid
  • Numero amminoacido:
    559 to 588
  • Tampone di conservazione:
    PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Purificazione:
    purified by Protein A chromatography
  • Taglia:
    200 µl
  • Conf:
    200 µl

 

 

Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-100
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: TTC39B (tetratricopeptide repeat domain 39B)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse