Anti-TES Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Catalog # USBI042742-APC
Supplier: US Biological
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:testis derived transcript (3 LIM domains)
- Simbolo dell'antigene:TES
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:APC (Allofilcocianina)
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- Isotipo:IgG
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:N-terminal
- Forma:liquid
- Numero amminoacido:41 to 70
- Tampone di conservazione:PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Applicazioni testate:Fluoresence ELISA
- Purificazione:purified by Protein A chromatography
- Taglia:200 µl
- Conf:200 µl
Specifications
About this item
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: TES (testis derived transcript (3 LIM domains))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human