ContactUsLinkComponent
Anti-TES Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anti-TES Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Codice catalogo USBI042742-AP
Nome del fornitore:  US Biological
Anti-TES Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Codice catalogo USBI042742-AP
Nome del fornitore:  US Biological
Specifiche
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    testis derived transcript (3 LIM domains)
  • Simbolo dell'antigene:
    TES
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    AP (Alcalin fosfatasi)
  • ELISA:
    Yes
  • Ospite:
    Rabbit
  • Isotipo:
    IgG
  • Reattività:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitopo:
    N-terminal
  • Forma:
    liquid
  • Numero amminoacido:
    41 to 70
  • Tampone di conservazione:
    PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Purificazione:
    purified by Protein A chromatography
  • Taglia:
    200 µl
  • Conf:
    200 µl
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: TES (testis derived transcript (3 LIM domains))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human