ContactUsLinkComponent
Anti-LAPTM5 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anti-LAPTM5 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
  USBI037676-PE
undefined
Anti-LAPTM5 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
  USBI037676-PE
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    lysosomal Protein transmembrane 5
  • Simbolo dell'antigene:
    LAPTM5
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    PE (Ficoeritrina)
  • ELISA:
    Yes
  • Citometria a flusso:
    Yes
  • Ospite:
    Rabbit
  • Isotipo:
    IgG
  • Reattività:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitopo:
    N-terminal
  • Forma:
    liquid
  • Numero amminoacido:
    30 to 58
  • Tampone di conservazione:
    PBS, pH 7,2
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Applicazioni testate:
    Fluoresence ELISA
  • Purificazione:
    purified by Protein A chromatography
  • Taglia:
    200 µl
  • Conf:
    200 µl
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-100; Flow Cytometry: 1:10-50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: LAPTM5 (lysosomal protein transmembrane 5)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human