Anti-BRDT Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Catalog # USBI032578-FITC
Supplier: US Biological
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:bromodomain, testis-specific
- Simbolo dell'antigene:BRDT
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:FITC (Fluoresceina Isotiocionato)
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- Isotipo:IgG
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:N-terminal
- Forma:liquid
- Numero amminoacido:8 to 38
- Tampone di conservazione:PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Purificazione:purified by Protein G chromatography
- Taglia:200 µl
- Conf:200 µl
Specifications
About this item
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: BRDT (bromodomain, testis-specific)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human