Anti-Interferon alpha Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 278CT1]
USBI031057-FITC
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Interferon alpha
- Simbolo dell'antigene:IFNA
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:278CT1
- Coniugazione:FITC (Fluoresceina Isotiocionato)
- ELISA:Yes
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1 kappa
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Forma:liquid
- Tampone di conservazione:PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Purificazione:purified by Protein G chromatography
- Taglia:100 µl
- Conf:200 µl
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100
Type: Primary
Antigen: Interferon alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: 278CT1
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human