Anti-IgG F(c) Goat Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
ROCK709-1017
- Tipo anticorpo:Secondary
- Simbolo dell'antigene:IgG F(c)
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:TRITC (Tetrametillrodamina Isotiocianato)
- ELISA:Yes
- Citometria a flusso:Yes
- Spostamento del gel:Yes
- Ospite:Goat
- ImmunoChimica:Yes
- ImmunoFluorescenza:Yes
- ImmunoPrecipitazione:Yes
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Assorbimento incrociato:Bovine, Horse, Mouse, Rat
- ChIP:Yes
- Neutralisation:Yes
- Formato:Antibody fraction
- Forma:Lyophilized
- Frammento anticorpo:F(ab')2
- Tampone di conservazione:0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
- Temperatura di conservazione:Cool
- Concentrazione:1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
- Temperatura di spedizione:Ice
- Immunogeno:Human IgG F(c) fragment
- Purificazione:purified by immunoaffinity chromatography
- Taglia:1 mg
- Conf:1 mg
Secondary Goat Anti-IgG F(c) Reacts with Human
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Epitope: F(c)
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human