Anti-6xHis Rabbit Polyclonal Antibody
Katalognr. ROCK600-401-382
Anbieter: Rockland Immunochemicals
Technische Daten
- Tipo anticorpo:Tag
- Tipo di anticorpi:His Tag
- Simbolo dell'antigene:6xHis
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- Reattività:Multiple
- Western blot:Yes
- Assorbimento incrociato:none
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Taglia:100 µg
- Conf:100 µG
Technische Daten
Über diesen Artikel
Primary Rabbit Anti-6X HIS EPITOPE TAG Reacts with Pan
Type: Tag
Antigen: 6xHis
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: pan