Anti-VPS26A Goat Polyclonal Antibody
Catalog # EVBIEB06256
Supplier: Everest Biotech
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Vacuolar Protein Sorting 26A
- Simbolo dell'antigene:VPS26A
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Goat
- Isotipo:IgG
- Western blot:Yes
- Epitopo:C-terminal
- Assorbimento incrociato:none
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Taglia:100 µg
- Conf:0,1 mg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: VPS26A (vacuolar protein sorting 26 homolog A (S. pombe))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: