Anti-GIPC1 / NIP Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB06196
- Tipo anticorpo:Primary
- Simbolo dell'antigene:GIPC1
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Goat
- Isotipo:IgG
- Western blot:Yes
- Epitopo:C-terminal
- Assorbimento incrociato:none
- Sinomini antigene:NIP
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Taglia:100 µg
- Conf:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: GIPC1 / NIP
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: