Anti-GPR39 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Catalog # NOVUNLS142V
Supplier: Novus Biologicals
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:G Protein-Coupled Receptor 39
- Simbolo dell'antigene:GPR39
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:DyLight® 405
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human
- ID gene:2863
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Taglia:50 μL
- Conf:50 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: GPR39 (G protein-coupled receptor 39)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human