Anti-GPR39 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
NOVUNLS142R
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:G Protein-Coupled Receptor 39
- Simbolo dell'antigene:GPR39
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:DyLight® 550
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human
- ID gene:2863
- Sinomini antigene:G-protein coupled receptor 39|GPR39
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Taglia:50 µL
- Conf:50 µl
Type: Primary
Antigen: GPR39 (G protein-coupled receptor 39)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human