Anti-EIF4B Rabbit Polyclonal Antibody
100 μg
Katalognr. NOVUNBP2-24475
Anbieter: Novus Biologicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Type: Primary
Antigen: EIF4B (eukaryotic translation initiation factor 4B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Technische Daten
- Taglia:100 μg
- Western blot:Yes
- Cat. No.:NOVUNBP2-24475
- Sinomini antigene:EIF-4B|PRO1843
- Simbolo dell'antigene:EIF4B
- Clonalità:Policlonale
- Ospite:Rabbit
- ID gene:1975
- Temperatura di spedizione:Ice
- Tipo anticorpo:Primary
- Temperatura di conservazione:Cool
- Tipo di anticorpi:Eukaryotic translation initiation factor 4B
- Coniugazione:Non coniugato