Anti-APP Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: MOAB-2]
Catalog # NOVUNBP2-13075H
Supplier: Novus Biologicals
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Amyloid beta (A4) Precursor Protein
- Simbolo dell'antigene:APP
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:MOAB-2
- Coniugazione:HRP (Horseradish Peroxidase)
- ELISA:Yes
- Ospite:Mouse
- ImmunoFluorescenza:Yes
- ImmunoPrecipitazione:Yes
- Isotipo:IgG2b
- Reattività:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- ID gene:351
- Sinomini antigene:CTFgamma|CVAP|ABETA|APPI|AD1|PN-II|ABPP|AAA|PN2
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Taglia:100 µL
- Conf:0,1 mL
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: APP (amyloid beta (A4) precursor protein)
Clonality: monoclonal
Clone: MOAB-2
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rat