ContactUsLinkComponent
Anti-NFKB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-NFKB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Nome del fornitore:  Novus Biologicals
Certificati
undefined
Anti-NFKB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Nome del fornitore:  Novus Biologicals
Specifiche
  • Catalog No:
  • NOVUNBP1-77395
  • NOVUNBP1-77395SS
  • Simbolo dell'antigene:
  • NFkB p105/p50
  • NFkB p105/p50
  • Tipo di anticorpi:
  • Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit
  • Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit
  • Sinomini antigene:
  • EBP-1|Nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit|Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit|NFKB1|DNA-binding factor KBF1|Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1
  • EBP-1|Nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit|Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit|NFKB1|DNA-binding factor KBF1|Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Policlonale
  • Policlonale
  • Coniugazione:
  • Non coniugato
  • Non coniugato
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • ID gene:
  • 4790
  • 4790
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Temperatura di conservazione:
  • Cool
  • Cool
  • Temperatura di spedizione:
  • Ice
  • Ice
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together