Anti-ATF6 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
NOVUNBP1-75478G
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Activating transcription factor 6
- Simbolo dell'antigene:ATF6
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:DyLight® 488
- Ospite:Rabbit
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Reattività:Human
- ID gene:22926
- Sinomini antigene:ATF6A
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Taglia:100 µL
- Conf:0,1 mL
Type: Primary
Antigen: ATF6 (activating transcription factor 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human