Anti-EXOSC9 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Codice catalogo NOVUNBP1-71702C
Nome del fornitore: Novus Biologicals
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Exosome Component 9
- Simbolo dell'antigene:EXOSC9
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:DyLight® 650
- Ospite:Rabbit
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Reattività:Chicken,Human,Mouse
- Western blot:Yes
- ID gene:5393
- Sinomini antigene:Rrp45p|RRP45|PMSCL1|PM/Scl-75|p6|p5
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Taglia:100 µL
- Conf:0,1 mL
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: EXOSC9 (exosome component 9)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Chicken, Human, Mouse