Anti-DGAT2 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Catalog # NOVUNBP1-71701R
Supplier: Novus Biologicals
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Diacylglycerol O-acyltransferase 2
- Simbolo dell'antigene:DGAT2
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:DyLight® 550
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- ID gene:84649
- Sinomini antigene:HMFN1045|GS1999FULL|ARAT
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Taglia:100 µL
- Conf:0,1 mL
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: DGAT2 (diacylglycerol O-acyltransferase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse