ContactUsLinkComponent
Anti-OPA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E8-1D9]
Anti-OPA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E8-1D9]
Nome del fornitore:  Novus Biologicals
Certificati
undefined
Anti-OPA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E8-1D9]
Nome del fornitore:  Novus Biologicals
Specifiche
  • Catalog No:
  • NOVUNBP1-71656SS
  • NOVUNBP1-71656
  • Simbolo dell'antigene:
  • OPA1
  • OPA1
  • Tipo di anticorpi:
  • Optic Atrophy 1
  • Optic Atrophy 1
  • Sinomini antigene:
  • optic atrophy protein 1|mitochondrial dynamin-like 120 kDa protein|largeG|NTG|mitochondrial|MGM1|dynamin-like guanosine triphosphatase|dynamin-like 120 kDa protein|NPG|mitochondrial dynamin-like GTPase
  • optic atrophy protein 1|mitochondrial dynamin-like 120 kDa protein|largeG|NTG|mitochondrial|MGM1|dynamin-like guanosine triphosphatase|dynamin-like 120 kDa protein|NPG|mitochondrial dynamin-like GTPase
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • Non coniugato
  • Non coniugato
  • Clone:
  • 1E8-1D9
  • 1E8-1D9
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 4976
  • 4976
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Temperatura di conservazione:
  • Cool
  • Cool
  • Temperatura di spedizione:
  • Ice
  • Ice
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together