Anti-mtTFA Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 405) [clone: 18G102B2E11]
Codice catalogo NOVUNBP1-71648V
Nome del fornitore: Novus Biologicals
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Transcription Factor A, Mitochondrial
- Simbolo dell'antigene:TFAM
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:18G102B2E11
- Coniugazione:DyLight® 405
- Ospite:Mouse
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Isotipo:IgG2b kappa
- Reattività:Human,Rat
- Western blot:Yes
- ID gene:7019
- Sinomini antigene:TCF6L1|TCF6L2|MTTFA|TCF6L3|TCF6|MTTF1
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Taglia:100 μL
- Conf:0,1 mL
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: mtTFA
Clonality: monoclonal
Clone: 18G102B2E11
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human, Rat