Anti-CCR2 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Codice catalogo NOVUNBP1-48338R
Nome del fornitore: Novus Biologicals
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Chemokine (C-C motif) receptor 2
- Simbolo dell'antigene:CCR2
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:DyLight® 550
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Isotipo:IgG
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- ID gene:729230
- Sinomini antigene:CMKBR2|CKR2|MCP-1-R|CCR-2|CC-CKR-2|CKR2A|CCR2A|CD192|CCR2B|CKR2B
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Taglia:100 µL
- Conf:0,1 mL
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: CCR2 (chemokine (C-C motif) receptor 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse