Anti-CCR2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Nome del fornitore: Novus Biologicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: CCR2 (chemokine (C-C motif) receptor 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Specifiche
- Catalog No:
- NOVUNBP1-48338SS
- NOVUNBP1-48338
- Simbolo dell'antigene:
- CCR2
- CCR2
- Tipo di anticorpi:
- Chemokine (C-C motif) receptor 2
- Chemokine (C-C motif) receptor 2
- Sinomini antigene:
- CMKBR2|CKR2|MCP-1-R|CCR-2|CC-CKR-2|CKR2A|CCR2A|CD192|CCR2B|CKR2B
- CMKBR2|CKR2|MCP-1-R|CCR-2|CC-CKR-2|CKR2A|CCR2A|CD192|CCR2B|CKR2B
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Policlonale
- Policlonale
- Coniugazione:
- Non coniugato
- Non coniugato
- Reattività:
- Human
- Human
- Ospite:
- Rabbit
- Rabbit
- ID gene:
- 729230
- 729230
- Isotipo:
- IgG
- IgG
- ImmunoFluorescenza:
- Yes
- Yes
- Citometria a flusso:
- Yes
- Yes
- Temperatura di conservazione:
- Cool
- Cool
- Temperatura di spedizione:
- Ice
- Ice