Anti-N Cadherin Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 13A9]
NOVUNBP1-48309B
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Cadherin 2
- Simbolo dell'antigene:CDH2
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:13A9
- Coniugazione:Biotina
- Ospite:Mouse
- ImmunoFluorescenza:Yes
- ImmunoPrecipitazione:Yes
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- ID gene:1000
- Sinomini antigene:CDHN|Neural-Cadherin|CDw325|N-Cadherin|CDH2|NCAD
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Taglia:100 µL
- Conf:0,1 mL
Type: Primary
Antigen: N Cadherin
Clonality: monoclonal
Clone: 13A9
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat