Anti-PKM Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Catalog # NOVUNBP1-48308C
Supplier: Novus Biologicals
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Pyruvate Kinase, muscle
- Simbolo dell'antigene:PKM
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:DyLight® 650
- Ospite:Rabbit
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- ID gene:5315
- Sinomini antigene:THBP1|PKM2|TCB|CTHBP|HEL-S-30|PK3|OIP3
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Taglia:100 µL
- Conf:0,1 mL
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: PKM (pyruvate kinase, muscle)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat