Anti-BIRC5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 32.1]
Nome del fornitore: Novus Biologicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: BIRC5 (baculoviral IAP repeat containing 5)
Clonality: monoclonal
Clone: 32.1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Specifiche
- Catalog No:
- NOVUNB500-237SS
- NOVUNB500-237
- Simbolo dell'antigene:
- BIRC5
- BIRC5
- Tipo di anticorpi:
- Baculoviral IAP Repeat Containing 5
- Baculoviral IAP Repeat Containing 5
- Sinomini antigene:
- Apoptosis Inhibitor 4|SVV|TIAP|IAP4|API4|Baculoviral IAP repeat containing 5|EPR 1|Apoptosis inhibitor survivin|BIRC 5
- Apoptosis Inhibitor 4|SVV|TIAP|IAP4|API4|Baculoviral IAP repeat containing 5|EPR 1|Apoptosis inhibitor survivin|BIRC 5
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Monoclonale
- Monoclonale
- Coniugazione:
- Non coniugato
- Non coniugato
- Clone:
- 32.1
- 32.1
- Reattività:
- Human
- Human
- Ospite:
- Mouse
- Mouse
- ID gene:
- 332
- 332
- Isotipo:
- IgG1 kappa
- IgG1 kappa
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ELISA:
- Yes
- Yes
- ImmunoPrecipitazione:
- Yes
- Yes
- ImmunoFluorescenza:
- Yes
- Yes
- Temperatura di conservazione:
- Cool
- Cool
- Temperatura di spedizione:
- Ice
- Ice