Anti-CHAF1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: SS 53]
Supplier: Novus Biologicals
Certificates
About this item
Type: Primary
Antigen: CHAF1B (chromatin assembly factor 1, subunit B (p60))
Clonality: monoclonal
Clone: SS 53
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Specifications
- Catalog No:
- NOVUNB500-212
- NOVUNB500-212SS
- Simbolo dell'antigene:
- CHAF1B
- CHAF1B
- Tipo di anticorpi:
- Chromatin Assembly Factor 1, Subunit B (p60)
- Chromatin Assembly Factor 1, Subunit B (p60)
- Sinomini antigene:
- CAF-1|MPHOSPH7|CAF1P60|CAF-IP60|MPP7|CAF1A|CAF1
- CAF-1|MPHOSPH7|CAF1P60|CAF-IP60|MPP7|CAF1A|CAF1
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Monoclonale
- Monoclonale
- Coniugazione:
- Non coniugato
- Non coniugato
- Clone:
- SS 53
- SS 53
- Reattività:
- Human
- Human
- Ospite:
- Mouse
- Mouse
- ID gene:
- 8208
- 8208
- Isotipo:
- IgG1
- IgG1
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ImmunoPrecipitazione:
- Yes
- Yes
- ImmunoFluorescenza:
- Yes
- Yes
- Temperatura di conservazione:
- Cool
- Cool
- Temperatura di spedizione:
- Ice
- Ice