Anti-ABCE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Nome del fornitore: Novus Biologicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: ABCE1 (ATP-binding cassette, sub-family E (OABP), member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Specifiche
- Catalog No:
- NOVUNB400-116
- NOVUNB400-116SS
- Simbolo dell'antigene:
- ABCE1
- ABCE1
- Tipo di anticorpi:
- ATP Binding Cassette, Subfamily E, Member 1
- ATP Binding Cassette, Subfamily E, Member 1
- Sinomini antigene:
- RNase 4 inhibitor|Ribonuclease 4 Inhibitor|ABC 38|ABCE 1|OABP|ATP Binding Cassette Sub Family E Member 1|RLI|RNS4I|ABC38|RNase L Inhibitor
- RNase 4 inhibitor|Ribonuclease 4 Inhibitor|ABC 38|ABCE 1|OABP|ATP Binding Cassette Sub Family E Member 1|RLI|RNS4I|ABC38|RNase L Inhibitor
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Policlonale
- Policlonale
- Coniugazione:
- Non coniugato
- Non coniugato
- Reattività:
- Human
- Human
- Ospite:
- Rabbit
- Rabbit
- ID gene:
- 6059
- 6059
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ImmunoPrecipitazione:
- Yes
- Yes
- ImmunoFluorescenza:
- Yes
- Yes
- Temperatura di conservazione:
- Cool
- Cool
- Temperatura di spedizione:
- Ice
- Ice