Anti-LCAT Rabbit Polyclonal Antibody
Nome del fornitore: Novus Biologicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: LCAT (lecithin-cholesterol acyltransferase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Specifiche
- Catalog No:
- NOVUNB400-107SS
- NOVUNB400-107
- Simbolo dell'antigene:
- LCAT
- LCAT
- Tipo di anticorpi:
- Lecithin cholesterol acyltransferase
- Lecithin cholesterol acyltransferase
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Policlonale
- Policlonale
- Coniugazione:
- Non coniugato
- Non coniugato
- Reattività:
- Human
- Human
- Ospite:
- Rabbit
- Rabbit
- ID gene:
- 3931
- 3931
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ELISA:
- Yes
- Yes
- Temperatura di conservazione:
- Cool
- Cool
- Temperatura di spedizione:
- Ice
- Ice