Anti-PLTP Rabbit Polyclonal Antibody
Nome del fornitore: Novus Biologicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: PLTP (phospholipid transfer protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Specifiche
- Catalog No:
- NOVUNB400-106SS
- NOVUNB400-106
- Simbolo dell'antigene:
- PLTP
- PLTP
- Tipo di anticorpi:
- Phospholipid Transfer Protein
- Phospholipid Transfer Protein
- Sinomini antigene:
- Lipid transfer protein II|PLTP|Phospholipid transfer protein|HDLCQ9|BPIFE
- Lipid transfer protein II|PLTP|Phospholipid transfer protein|HDLCQ9|BPIFE
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Policlonale
- Policlonale
- Coniugazione:
- Non coniugato
- Non coniugato
- Reattività:
- Human
- Human
- Ospite:
- Rabbit
- Rabbit
- ID gene:
- 5360
- 5360
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ImmunoFluorescenza:
- Yes
- Yes
- Temperatura di conservazione:
- Cool
- Cool
- Temperatura di spedizione:
- Ice
- Ice