Anti-NOD2 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: 2D9]
Catalog # NOVUNB100-524G
Supplier: Novus Biologicals
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Nucleotide binding oligomerization domain containing 2
- Simbolo dell'antigene:NOD2
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:2D9
- Coniugazione:DyLight® 488
- Ospite:Mouse
- ImmunoPrecipitazione:Yes
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- ID gene:64127
- Sinomini antigene:NLRC2|PSORAS1|NOD2|CARD15|CD|IBD1|ACUG|NOD2B|CLR16.3|BLAU
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Taglia:100 µL
- Conf:0,1 mL
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: NOD2 (nucleotide-binding oligomerization domain containing 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 2D9
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse