Anti-BUB1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8G1]
Supplier: Novus Biologicals
Certificates
About this item
Type: Primary
Antigen: BUB1B (BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase B)
Clonality: monoclonal
Clone: 8G1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Specifications
- Catalog No:
- NOVUNB100-353
- NOVUNB100-353SS
- Simbolo dell'antigene:
- BubR1
- BubR1
- Tipo di anticorpi:
- Mitotic checkpoint serine/threonine-protein kinase BUB1
- Mitotic checkpoint serine/threonine-protein kinase BUB1
- Sinomini antigene:
- mitotic checkpoint kinase MAD3L|MAD3L|MAD3/BUB1-related protein kinase|hBUBR1|SSK1|mitotic checkpoint serine/threonine-protein kinase BUB1 beta|BUBR1|BUB1beta|Bub1A
- mitotic checkpoint kinase MAD3L|MAD3L|MAD3/BUB1-related protein kinase|hBUBR1|SSK1|mitotic checkpoint serine/threonine-protein kinase BUB1 beta|BUBR1|BUB1beta|Bub1A
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Monoclonale
- Monoclonale
- Coniugazione:
- Non coniugato
- Non coniugato
- Clone:
- 8G1
- 8G1
- Reattività:
- Human
- Human
- Ospite:
- Mouse
- Mouse
- ID gene:
- 701
- 701
- Isotipo:
- IgG1 kappa
- IgG1 kappa
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ImmunoPrecipitazione:
- Yes
- Yes
- ImmunoFluorescenza:
- Yes
- Yes
- Temperatura di conservazione:
- Cool
- Cool
- Temperatura di spedizione:
- Ice
- Ice