Anti-NUDT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Supplier: Novus Biologicals
Certificates
About this item
Type: Primary
Antigen: NUDT1 (nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Specifications
- Catalog No:
- NOVUNB100-109
- NOVUNB100-109SS
- Simbolo dell'antigene:
- NUDT1
- NUDT1
- Tipo di anticorpi:
- 7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase
- 7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase
- Sinomini antigene:
- NUDIX Motif 1|MTH1|Nucleoside Diphosphate Linked Moiety X Motif 1|NUDT1
- NUDIX Motif 1|MTH1|Nucleoside Diphosphate Linked Moiety X Motif 1|NUDT1
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Policlonale
- Policlonale
- Coniugazione:
- Non coniugato
- Non coniugato
- Reattività:
- Human
- Human
- Ospite:
- Rabbit
- Rabbit
- ID gene:
- 4521
- 4521
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ImmunoChimica:
- Yes
- Yes
- ImmunoFluorescenza:
- Yes
- Yes
- Temperatura di conservazione:
- Cool
- Cool
- Temperatura di spedizione:
- Ice
- Ice