Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 555)
: Biotium
Type: Secondary
Antigen: IgG (Sheep) (sheep IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 555 Dye
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Sheep
- Catalog No:
- 20234.
- 20234-1
- Simbolo dell'antigene:
- IgG
- IgG
- Tipo anticorpo:
- Secondary
- Secondary
- Clonalità:
- Policlonale
- Policlonale
- Coniugazione:
- CF® 555
- CF® 555
- Reattività:
- Sheep
- Sheep
- Ospite:
- Donkey
- Donkey
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ELISA:
- Yes
- Yes
- ImmunoChimica:
- Yes
- Yes
- ImmunoFluorescenza:
- Yes
- Yes
- Citometria a flusso:
- Yes
- Yes
- Temperatura di conservazione:
- Cool
- Cool
- Temperatura di spedizione:
- Ice
- Ice
Frequently Bought Together