Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 555)
Supplier: Biotium
Certificates
About this item
Type: Secondary
Antigen: IgG (Rabbit) (rabbit IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 555 Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Rabbit
Specifications
- Catalog No:
- 20033.
- 20033-1
- Simbolo dell'antigene:
- IgG
- IgG
- Tipo anticorpo:
- Secondary
- Secondary
- Clonalità:
- Policlonale
- Policlonale
- Coniugazione:
- CF® 555
- CF® 555
- Reattività:
- Rabbit
- Rabbit
- Ospite:
- Goat
- Goat
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ELISA:
- Yes
- Yes
- ImmunoChimica:
- Yes
- Yes
- ImmunoFluorescenza:
- Yes
- Yes
- Citometria a flusso:
- Yes
- Yes
- Temperatura di conservazione:
- Cool
- Cool
- Temperatura di spedizione:
- Ice
- Ice