Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 488A)
Supplier: Biotium
Certificates
About this item
Type: Secondary
Antigen: IgG (Mouse) (mouse IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 488A Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Specifications
- Catalog No:
- 20018.
- 20018-1
- Simbolo dell'antigene:
- IgG
- IgG
- Tipo anticorpo:
- Secondary
- Secondary
- Clonalità:
- Policlonale
- Policlonale
- Coniugazione:
- CF® 488A
- CF® 488A
- Reattività:
- Mouse
- Mouse
- Ospite:
- Goat
- Goat
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ELISA:
- Yes
- Yes
- ImmunoChimica:
- Yes
- Yes
- ImmunoFluorescenza:
- Yes
- Yes
- Citometria a flusso:
- Yes
- Yes
- Temperatura di conservazione:
- Cool
- Cool
- Temperatura di spedizione:
- Ice
- Ice