ContactUsLinkComponent
Anti-CYB5R3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3868]
 :  Abcam
New Product
undefined
Anti-CYB5R3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3868]
 :  Abcam
New Product
  • Catalog No:
  • ABCAAB133247-100
  • ABCAAB133247-1ML
  • Simbolo dell'antigene:
  • CYB5R3
  • Tipo di anticorpi:
  • cytochrome b5 reductase 3
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • Non coniugato
  • Clone:
  • EPR3868
  • Ospite:
  • Rabbit
  • Isotipo:
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Temperatura di conservazione:
  • Cool
  • Temperatura di spedizione:
  • Ice
Frequently Bought Together