ContactUsLinkComponent
Anti-RUNX1/AML1+RUNX3+RUNX2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3099]
Anti-RUNX1/AML1+RUNX3+RUNX2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3099]
Supplier:  Abcam
New Product
Certificates
undefined
Anti-RUNX1/AML1+RUNX3+RUNX2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3099]
Supplier:  Abcam
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • ABCAAB92336-100
  • ABCAAB92336-1ML
  • Simbolo dell'antigene:
  • RUNX1
  • Sinomini antigene:
  • AML1
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • Non coniugato
  • Clone:
  • EPR3099
  • Ospite:
  • Rabbit
  • Isotipo:
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • ImmunoPrecipitazione:
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Citometria a flusso:
  • Yes
  • Temperatura di conservazione:
  • Cool
  • Temperatura di spedizione:
  • Ice