ContactUsLinkComponent
Anti-PKA alpha/beta/gamma (catalytic subunit) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP2606Y]
Anti-PKA alpha/beta/gamma (catalytic subunit) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP2606Y]
Nome del fornitore:  Abcam
New Product
Certificati
undefined
Anti-PKA alpha/beta/gamma (catalytic subunit) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP2606Y]
Nome del fornitore:  Abcam
New Product
Specifiche
  • Catalog No:
  • ABCAAB75991-100
  • ABCAAB75991-1ML
  • Tipo di anticorpi:
  • PKA gamma (catalytic subunit)
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • Non coniugato
  • Clone:
  • EP2606Y
  • Ospite:
  • Rabbit
  • Isotipo:
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • ImmunoPrecipitazione:
  • Yes
  • Temperatura di conservazione:
  • Cool
  • Temperatura di spedizione:
  • Ice