Orders LinkContactUsLinkComponent
Anti-XPR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-XPR1 Rabbit Polyclonal Antibody
50 µg
Codice catalogo BIRBORB79864-50
Marketsource
Nome del fornitore:   Biorbyt
Anti-XPR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo BIRBORB79864-50
Nome del fornitore:  Biorbyt
Marketsource
Anti-XPR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-XPR1 Rabbit Polyclonal Antibody
50 µg
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 50 µG
Product Details & Documents
Immunochemistry: 8 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: XPR1 (xenotropic and polytropic retrovirus receptor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Documents
Specifiche
  • Taglia:
    50 µg
  • Reattività:
    Human
  • Immunogeno:
    Synthetic 16 amino acid peptide from C-terminus of human XPR1
  • Purificazione:
    purified by immunoaffinity chromatography
  • Tampone di conservazione:
    PBS, 0,1% sodium azide.
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Cat. No.:
    BIRBORB79864-50
  • ImmunoFluorescenza:
    Yes
  • Simbolo dell'antigene:
    XPR1
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Ospite:
    Rabbit
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Tipo di anticorpi:
    xenotropic and polytropic retrovirus receptor 1
  • ImmunoChimica:
    Yes
  • Concentrazione:
    1 mg/ml