Anti-PKA alpha/beta CAT Rabbit Polyclonal Antibody
Nome del fornitore: Biorbyt
Certificati
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: PKA alpha/beta CAT
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Specifiche
- Catalog No:
- BIRBORB128570-200
- BIRBORB128570-100
- Tipo di anticorpi:
- PKA alpha/beta CAT
- PKA alpha/beta CAT
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Policlonale
- Policlonale
- Coniugazione:
- Non coniugato
- Non coniugato
- Reattività:
- Human, Rat, Mouse
- Human, Rat, Mouse
- Ospite:
- Rabbit
- Rabbit
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ImmunoChimica:
- Yes
- Yes
- ImmunoFluorescenza:
- Yes
- Yes
- Modifica:
- phospho-Thr197
- phospho-Thr197
- Purificazione:
- purified by affinity chromatography
- purified by affinity chromatography
- Concentrazione:
- 1 mg/ml
- 1 mg/ml
- Tampone di conservazione:
- PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
- PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
- Temperatura di conservazione:
- Cool
- Cool
- Temperatura di spedizione:
- Ice
- Ice
Specifiche
Frequently Bought Together