Anti-FOSL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Supplier: Biorbyt
Certificates
About this item
Type: Primary
Antigen: FOSL1 (FOS-like antigen 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Specifications
- Catalog No:
- BIRBORB128074-200
- BIRBORB128074-100
- Simbolo dell'antigene:
- FOSL1
- FOSL1
- Tipo di anticorpi:
- FOS-like antigen 1
- FOS-like antigen 1
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Policlonale
- Policlonale
- Coniugazione:
- Non coniugato
- Non coniugato
- Reattività:
- Human, Rat, Mouse
- Human, Rat, Mouse
- Ospite:
- Rabbit
- Rabbit
- Western blot:
- Yes
- Yes
- Purificazione:
- purified by affinity chromatography
- purified by affinity chromatography
- Concentrazione:
- 1 mg/ml
- 1 mg/ml
- Tampone di conservazione:
- PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
- PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
- Temperatura di conservazione:
- Cool
- Cool
- Temperatura di spedizione:
- Ice
- Ice
Specifications
Frequently Bought Together