Anti-IgG2b Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Codice catalogo BIRBORB21725-1
Nome del fornitore: Biorbyt
Specifiche
- Tipo anticorpo:Secondary
- Simbolo dell'antigene:IgG2b
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:FITC (Fluoresceina Isotiocionato)
- Ospite:Rabbit
- Formato:immunoconjugate
- Forma:lyophilized
- Temperatura di conservazione:Cool
- Concentrazione:1 mg/ml, Fluorochrome/IgG protein molar ratio (F/P) is approximately 2,5, no foreign proteins added,
- Temperatura di spedizione:Ice
- Immunogeno:Pools of highly purified homogenous IgG2b isolated from mouse serum. Freunds complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
- Taglia:1 ml
- Conf:1 mL
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Secondary
Antigen: IgG2b (Mouse) (mouse IgG2b)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: