Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-IgA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Katalognr. BIRBORB14360-100
Anbieter:  Biorbyt
Anti-IgA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Katalognr. BIRBORB14360-100
Anbieter:  Biorbyt

Technische Daten

  • Tipo anticorpo:
    Secondary
  • Simbolo dell'antigene:
    IgA
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    FITC (Fluoresceina Isotiocionato)
  • Ospite:
    Rabbit
  • ImmunoFluorescenza:
    Yes
  • Isotipo:
    IgG
  • Reattività:
    Rat
  • Forma:
    liquid
  • Tampone di conservazione:
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Concentrazione:
    0,5 mg/ml
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Immunogeno:
    Synthetic peptide
  • Purificazione:
    purified by affinity chromatography
  • Taglia:
    100 µg
  • Conf:
    100 µG

Technische Daten

Über diesen Artikel

Immunofluorescence: 1:50-200

Type: Secondary
Antigen: Rat IgA
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat