Anti-Neurokin B Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Nome del fornitore: Biorbyt
Certificati
Informazioni su questo articolo
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: Neurokin B Receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Specifiche
- Catalog No:
- BIRBORB11138-200
- BIRBORB11138-100
- Tipo di anticorpi:
- Neurokin B Receptor
- Neurokin B Receptor
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Policlonale
- Policlonale
- Coniugazione:
- Non coniugato
- Non coniugato
- Ospite:
- Rabbit
- Rabbit
- Isotipo:
- IgG
- IgG
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ImmunoChimica:
- Yes
- Yes
- Immunogeno:
- Synthetic peptide
- Synthetic peptide
- Forma:
- liquid
- liquid
- Peso molecolare:
- 48 kDa
- 48 kDa
- Purificazione:
- purified by affinity chromatography
- purified by affinity chromatography
- Concentrazione:
- 0,5 mg/ml
- 0,5 mg/ml
- Tampone di conservazione:
- 10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
- 10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
- Temperatura di conservazione:
- Cool
- Cool
- Temperatura di spedizione:
- Ice
- Ice