Anti-PKA gamma Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
BIRBORB9578-100
: Biorbyt
- Tipo anticorpo:Primary
- Simbolo dell'antigene:PKA gamma
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:FITC (Fluoresceina Isotiocionato)
- Ospite:Rabbit
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Isotipo:IgG
- Reattività:Human,Rat,Mouse
- Forma:liquid
- Tampone di conservazione:10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
- Peso molecolare:40 kDa
- Temperatura di conservazione:Cool
- Concentrazione:0,5 mg/ml
- Temperatura di spedizione:Ice
- Immunogeno:KLH conjugated synthetic peptide derived from human PKA gamma.
- Purificazione:purified by affinity chromatography
- Taglia:100 µg
- Conf:100 µG
Immunofluorescence: 1:50-200 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: PKA gamma
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat