Anti-Myosin IIA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
BIRBORB4013-100
: Biorbyt
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Myosin 2A
- Simbolo dell'antigene:MYO2A
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:FITC (Fluoresceina Isotiocionato)
- Ospite:Rabbit
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Isotipo:IgG
- Forma:liquid
- Tampone di conservazione:10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
- Temperatura di conservazione:Cool
- Concentrazione:0,5 mg/ml
- Temperatura di spedizione:Ice
- Immunogeno:Synthetic peptide
- Purificazione:purified by Protein A chromatography
- Taglia:100 µg
- Conf:100 µG
Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-250 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: Myosin IIA
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: