Anti-TES Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1G11-B7]
Catalog # ABNOH00026136-M01
Supplier: Abnova
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:testin LIM domain protein
- Simbolo dell'antigene:TES
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:1G11-B7
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Mouse
- ImmunoChimica:Yes
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Assorbimento incrociato:No
- ID gene:26136
- Sinomini antigene:TESS|TESS-2
- Temperatura di conservazione:Cool
- Temperatura di spedizione:Ice
- Taglia:100 µg
- Conf:100 µg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: TES
Clonality: Monoclonal
Clone: 1G11-B7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human